Merck
GF67057320
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 20 g, purity 99.5+%
別名:
AL646010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 670-573-20
重量
20 g
平均粒径
1.4 μm (FSSR)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)