Merck
GF14244285
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
別名:
AL643125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 142-442-85
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)