Merck
593044
Sigma-Aldrich
窒化アルミニウム
nanopowder, <100 nm particle size
別名:
Aluminium nitride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlN
CAS番号:
分子量:
40.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
粒径
<100 nm
mp
>2200 °C (lit.)
密度
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
InChI Key
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
窒化アルミニウム(AlN)は、優れた熱伝導性、高い電気絶縁性、圧電特性を持つワイドバンドギャップ半導体です。高出力および高周波デバイスなどの電子工学分野や、紫外線発光ダイオードなどのオプトエレクトロニクス分野で広く使用されています。また、AlN は生体適合性があるため、生体医療機器にも利用されています。
アプリケーション
  • この概説では、半導体材料の文脈において重要な窒化アルミニウムの特性について探索し、紫外~中赤外の用途で利点となる、その大きなバンドギャップと広い透過範囲について議論しています(Li et al., 2021)。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
593044-50G:
593044-25G:
593044-10G:
593044-VAR:
593044-5G:
593044-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrical and thermophysical properties of epoxy/aluminum nitride nanocomposites: Effects of nanoparticle surface modification
Peng W, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(9), 1201-1209 (2010)
Shuangxi Nie et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(8) (2019-08-07)
Nanocomposites consisting of cellulose nanofibrils (CNFs) and nano-aluminum nitride (AlN) were prepared using a simple vacuum-assisted filtration process. Bleached sugarcane bagasse pulp was treated with potassium hydroxide and sodium chlorite, and was subsequently ultra-finely ground and homogenized to obtain CNFs.
Nanocrystalline aluminum nitride: II, sintering and properties.
Panchula ML and Ying JY
American Chemical Science Journal, 86(7), 1121-1127 (2003)
Morphologically selective synthesis of nanocrystalline aluminum nitride.
Haber JA, et al.
Chemistry of Materials, 10(12), 4062-4071 (1998)
Norio Iizuka et al.
Optics express, 17(25), 23247-23253 (2010-01-07)
Spot-size converters for an all-optical switch utilizing the intersubband transition in GaN/AlN multiple quantum wells are studied with the purpose of reducing operation power by improving the coupling efficiency between the input fiber and the switch. With a stair-like spot-size