Merck
06300
Supelco
Aluminum oxide Inorganic Sorbent
activated, neutral, 100-285 mesh, Brockmann Activity I
別名:
アルミナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al2O3
CAS番号:
分子量:
101.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
酸化アルミニウム, activated, neutral, Brockmann Activity I
グレード
standard
品質水準
フォーム
powder
品質
activated, neutral
テクニック
LPLC: suitable
表面積
155 m2/g
Matrix
Aluminum oxide
マトリックス活性基
aluminum oxide
粒径
0.05-0.15 mm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
pH
7.0±0.5
mp
2040 °C (lit.)
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brockmann(ブロックマン)酸化アルミニウムは、カラムクロマトグラフィーおよび吸着ろ過に適しています。
通常、クロマトグラフィー法に用いる固相抽出(SPE)ベースの清掃手順において固体支持相として、酸化アルミニウムが使用されます。
アプリケーション
高速液体クロマトグラフィー-蒸発光散乱検出(HPLC-ELSD)による測定の前に、sn-2モノパルミチンを精製するためのクロマトグラフィーカラム担持体として酸化アルミニウムが使用されています
これはジクロロメタンへの液体−液体抽出をして液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC−MS/MS)によるトリアリールメタンとフェノチアジン色素を分析する前の、魚組織抽出物の精製に使用される場合があります。また、これはガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析(GC-MS/MS)による植物油中のピレスロイド系殺虫剤残留物のSPEベース分析のための固体支持相として使用される場合もあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06300-5KG:4548173961057
06300-1KG:4548173961033
06300-VAR:
06300-BULK:
06300-6X1KG:
06300-25KG:4548173961040
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of pyrethroid insecticide residues in vegetable oils by using combined solid-phases extraction and tandem mass spectrometry detection.
Esteve-Turrillas FA, et al.
Analytica Chimica Acta, 553(1-2), 50-57 (2005)
Multiresidue determination of triarylmethane and phenothiazine dyes in fish tissues by LC-MS/MS.
Tarbin JA, et al.
Analytica Chimica Acta, 625(2), 188-194 (2008)
A López-López et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 760(1), 97-105 (2001-08-28)
An alternative method to determine the sn-2 monopalmitin in infant formulas was developed and validated. This method offers many advantages over the traditional methods. It follows the official method in the first steps, purification of the fat or oil through
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are
Jaakko Akola et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(25), 10129-10134 (2013-06-01)
Glass formation in the CaO-Al2O3 system represents an important phenomenon because it does not contain typical network-forming cations. We have produced structural models of CaO-Al2O3 glasses using combined density functional theory-reverse Monte Carlo simulations and obtained structures that reproduce experiments