05-714
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 14
clone 14, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-FPLD2, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LGMD1B, Anti-LMN1, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-MADA, Anti-PRO1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
14, monoclonal
化学種の反応性
canine, chicken, human, rat, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNA(4000)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
独立した研究所において、ヒト内皮細胞中のラミンA/Cが検出されました。
細胞構造
細胞骨格シグナル伝達
品質
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用、20 μgのA431細胞のRIPAライセート中のラミンA/Cを検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-714:
試験成績書(COA)