Merck
P1378
Sigma-Aldrich
フタルジアルデヒド
≥97% (HPLC), powder or crystals
別名:
o-フタルアルデヒド, o-フタル酸ジカルボキシアルデヒド, OPA, ベンゼン-1,2-ジカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6O2
CAS番号:
分子量:
134.13
Beilstein:
878317
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
white to light yellow
mp
55-58 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI Key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フタルジアルデヒドは、次のように使用されています:
  • エンドポイント蛍光高感度検出を用いる分光光度法によるArgの検出
  • 海水中のアンモニア測定のための蛍光産物を生成するための試料を含む試薬流として
  • 菌株と市販培養のタンパク質分解活性(PA)を測定するための o-フタルジアルデヒド分光光度アッセイ(OPA試験)において
生物化学的/生理学的作用
o-フタルジアルデヒド(OPA)は、アミノ酸と反応している間に蛍光誘導体を形成できます。
フタルジアルデヒドは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分離のためのアミノ酸のプレカラム誘導体化のために使用できます。また、タンパク質チオール基のフローサイトメトリー測定にも使用される可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1378-VAR:
P1378-5G:
P1378-25G:
P1378-1G:
P1378-100G:
P1378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yun-Bin Han et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(16), 6715-6726 (2015-02-17)
Sphingolipid ceramide N-deacylase (SCDase) catalyzes reversible reactions in which the amide linkage in glycosphingolipids is hydrolyzed or synthesized. While SCDases show great value for the enzymatic synthesis of glycosphingolipids, they are relatively poorly characterized enzymes. In this work, the enzymatic
Niklas Krause et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 41(2), 124-139 (2015-01-20)
This study aimed to assess the effects of physically demanding work - measured as energy expenditure (EE) during occupational physical activities (OPA) - on risk of acute myocardial infarction (AMI) among men with and without preexisting ischemic heart disease (IHD).
Bianca de Moraes Fracasso et al.
PloS one, 14(1), e0209964-e0209964 (2019-01-12)
Circulating advanced glycation end products (AGE) and their receptor, RAGE, are increased after a myocardial infarction (MI) episode and seem to be associated with worse prognosis in patients. Despite the increasing importance of these molecules in the course of cardiac
M Nurul Islam et al.
The New phytologist, 193(1), 51-57 (2011-11-11)
• Sphingolipids are emerging as important mediators of cellular and developmental processes in plants, and advances in lipidomics have yielded a wealth of information on the composition of plant sphingolipidomes. Studies using Arabidopsis thaliana showed that the dihydroxy long-chain base
Yi-Jhen Lai et al.
Talanta, 91, 103-109 (2012-03-01)
This study reports a selective and sensitive method for fluorescent detection of total, protein-bound, free, and free oxidized homocysteine (HCys) using tris(2-carboxyethyl)phosphine (TCEP) as a reducing agent, fluorosurfactant-capped gold nanoparticles (FSN-AuNP) as a preconcentrating probe, and o-phthaldialdehyde (OPA) as a