05-583
抗CFTR抗体、クローンM3A7
clone M3A7, Upstate®, from mouse
別名:
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M3A7, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CFTR(1080)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体は、CFTRを免疫沈降することが報告されています(Kartner, N., 1998)。
免疫組織染色:
この抗体は、ヒト膵臓組織切片でCFTRを免疫染色することが報告されています(Kartner, N., 1998)。
神経科学
イオンチャンネルおよびトランスポーター
品質
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 µg/mLで使用、20~50 µgのヒトT84結腸癌上皮RIPA細胞ライセートからCFTRを検出できます。 0.5~2 µg/mLで使用、CFTR-トランスフェクトBHKからCFTRを検出できます(Haardt, M., 1999)。
注:ライセートをボイルしないでください。その代わりに、37°Cで30分間培養してください。CFTRは、SDS-PAGEでは拡散タンパク質として実行できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
取扱い推奨事項:
25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注:-20°C未満の冷凍庫温度にばらつきがあると、グリセロールを含む水溶液が保管中に凍結するおそれがあります。
アナリシスノート
T84細胞ライセート
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-583:
試験成績書(COA)