クローン
L12B4, monoclonal
交差性
human
以下との反応禁止
shark, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CFTR(1080)
特異性
Recognizes CFTR, Mr 170kDa and two additional proteins at ~ Mr 100 and 140kDa.
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Note: Does not work on paraffin embedded tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3484:
試験成績書(COA)
資料
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.