05-581
Anti-CFTR Antibody, clone MM13-4
clone MM13-4, Upstate®, from mouse
別名:
ATP-binding cassette sub-family C, member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding ca
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MM13-4, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CFTR(1080)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
This antibody has been shown to immunoprecipitate CFTR from a T84 cell lysate by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to immunostain CFTR in T84 cells.
品質
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected CFTR in human T84 colon carcinoma epithelial RIPA cell lysates. A previous lot detected CFTR in CFTR-transfected BHK.
Note: CFTR can run as a diffuse protein on SDS-PAGE.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Pancreas. RIPA cell lysates
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
05-581:
試験成績書(COA)