05-1248
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys9) Antibody, clone CMA306
clone CMA306, from mouse
別名:
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9), H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, Lysine N-methyltransferase 1A, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, histone-lysine N-methyltransfe
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CMA306, monoclonal
交差性
human
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
Peptide Inhibition: Representative lot data. Specificity confirmed by the ability of immunizing peptide to abolish detection of monomethyl Histone H3 (Lys9) (Lane 7) in western blot analysis of HeLa acid extracts and various other modified histone peptides.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 500 ng of recombinant Histone H3 and 10 µg of HeLa acid extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Recombinant Histone H3 and HeLa acid extract.
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1248:
試験成績書(COA)