Merck
H-169
Supelco
ハルマリン
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
1-メチル-7-メトキシー3,4-ジヒドロ-β-カルボリン, 4,9-ジヒドロ-7-メトキシ-1-メチル-3H-ピリド[3,4-b]インドール, NSC 407285, ジヒドロハルミン, ハルマロールメチルエーテル, ハルミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O
CAS番号:
分子量:
214.26
Beilstein:
207310
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
1 mg/mL in methanol
mp
232-234 °C (lit.)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の調製に用いられる試薬
  • フリーデル-クラフツ反応経由のアシル化ハルマリン
  • 中枢神経系アフェクターとなる1-メチル-7-メトキシ-β-カルボリンのフェナシル誘導体
  • 抗腫瘍剤となるパラジウムハルマリンDMSOクロロ錯体
以下の調製時の天然物の足場
  • トリパノチオンリダクターゼインヒビター†
生物化学的/生理学的作用
中枢神経刺激薬。NMDA受容体を介して作用することもあります。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-169-CHK:
H-169-1ML:
H-169-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)