安全性情報
H-135
Supelco
p-Hydroxycocaine hydrochloride solution
1 mg/mL in acetonitrile (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
355.81
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in acetonitrile (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
Para-hydroxycocaine (p-hydroxycocaine) is a metabolite of cocaine. Measurement of p-hydroxycocaine in biological samples is indicative of cocaine use. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS cocaine testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-135-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)