Merck
C-024
Supelco
Cocaethylene-D8 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Benzoylecgonine ethyl ester-D8 solution, Cocaethylene-D8 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15D8NO4
CAS番号:
分子量:
325.43
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1[C@H]2CC[C@@H]1C(C(C2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H23NO4/c1-3-22-18(21)16-14-10-9-13(19(14)2)11-15(16)23-17(20)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-16H,3,9-11H2,1-2H3/t13-,14+,15?,16?/m0/s1/i1D3,2D3,3D2
InChI Key
NMPOSNRHZIWLLL-WVIYWTTLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
An analog of benzoylecgonine, cocaethylene is a metabolite of cocaine formed in the presence of ethanol. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of cocaethylene levels in urine, blood, and saliva by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-024-1ML:
C-024-CC:
試験成績書(COA)