Merck
B-013
Supelco
Benzoylecgonine-D8 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11NO4D8
CAS番号:
分子量:
297.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C16H19NO4/c1-17-11-7-8-12(17)14(15(18)19)13(9-11)21-16(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
GVGYEFKIHJTNQZ-GDERWKOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A stable-labeled internal standard suitable for isotope dilution methods or benzoylecgonine testing in urine, saliva, blood, or hair by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis. Benzoylecgonine is the primary metabolite of cocaine and a major biomarker for determination of cocaine use.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-013-1ML:
B-013-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)