Merck
B-060
Supelco
Buprenorphine-D4-3-beta-D-glucuronide
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H45D4NO10
分子量:
647.79
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@](CC4)(OC)C(C(O)(C)C(C)(C)C)C5)(CCN6C([2H])([2H])C7C([2H])([2H])C7)[C@@]54[C@H]6C8)=C8C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H49NO10/c1-31(2,3)32(4,42)20-15-33-10-11-35(20,43-5)30-34(33)12-13-36(16-17-6-7-17)21(33)14-18-8-9-19(26(46-30)22(18)34)44-29-25(39)23(37)24(38)27(45-29)28(40)41/h8-9,17,20-21,23-25,27,29-30,37-39,42H,6-7,10-16H2,1-5H3,(H,40,41)/t20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-
InChI Key
CZULHKGIAJASAA-QTQVLIFGSA-N
詳細
Buprenorphine glucuronide is a major urinary metabolite of the semi-synthetic opioid, buprenorphine. This internal standard is suitable for quantitation of buprenorphine glucuronide levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Buprenorphine is used for the management of moderate chronic pain and for the treatment of opioid addiction.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-060-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)