安全性情報
900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
15(R)-Prostaglandin E2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O5
CAS番号:
分子量:
352.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in methyl acetate
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F
引火点(℃)
-13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900118J-1MG:
900118J-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)