Merck
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
別名:
Prostaglandin E1-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25D9O5
CAS番号:
分子量:
363.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
詳細
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
生物化学的/生理学的作用
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
900113P-BULK:
900113P-VAR:
900113P-500UG:
900113P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)