包装
pkg of 1 × 1 mg (900105P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 900105P
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI Key
DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
900105P-BULK:
900105P-VAR:
900105P-1MG:
試験成績書(COA)