Merck
870870P
Avanti
C4:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Polar Lipids
別名:
Butanoyl L-carnitine (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22ClNO4
CAS番号:
分子量:
267.75
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Cancer Research
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870870P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3