Merck
870864P
Avanti
pacFA L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
9-(3-pent-4-ynyl-3-H-diazirin-3-yl)-nonanoyl L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H37N3O4
分子量:
407.55
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870864P-1MG
870864P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)CC([O-])=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870864P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870864P-1MG:
870864P-VAR:
試験成績書(COA)