Merck
870863P
Avanti
C16:0(alkyne) L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Hexadec-15-ynoyl L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H41NO4
分子量:
395.58
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870863P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)CC([O-])=O
InChI Key
RTWQBTSPNOLHMY-OAQYLSRUSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870863P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870863P-VAR:
870863P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)