Merck
900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72NO8P
CAS番号:
分子量:
713.96
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
InChI Key
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900414P-1MG and 900414P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900414P-5MG:
900414P-1MG:
900414P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karine Nozeret et al.
Scientific reports, 9(1), 15978-15978 (2019-11-07)
Lipoprotein modification is an essential process in Gram-negative bacteria. The action of three integral membrane proteins that catalyze the transfer of fatty acids derived from membrane phospholipids or cleave the signal peptide of the lipoprotein substrate result in the formation