Merck
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H78NO8P
CAS番号:
分子量:
756.04
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900413P-VAR:
900413P-5MG:
900413P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)