Merck
870611P
Avanti
POBPC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-palmitoyl-2-(4’-oxo-butanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H54NO9P
分子量:
579.70
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870611P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870611P-VAR:
870611P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)