アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (850376P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850376P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850376P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20+,23-21+
InChI Key
SNKAWJBJQDLSFF-DQPVQCHKSA-N
詳細
アプリケーション
- in the preparation of liposomes/vesicles to examine peptide-mediated leakage
- as a standard phospholipid and a model compound to study the effect of several matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrixes on the degree of the fragmentation of different phospholipids
- as a phosphatidylcholine standard to demonstrate the analytical utility of performing ozonolysis (LC-Oz-IM-MS)
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850376P-25MG:
850376P-BULK:
850376P-200MG:
850376P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
850376P-200MG | 4061835230730 |
850376P-25MG | 4061835230747 |