Merck
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H54NO10P
CAS番号:
分子量:
595.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI Key
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-1mg
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870226P-5MG:
870226P-1MG:
870226P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)