Merck
850081P
Avanti
Monolyso Heart CA
Avanti Research - A Croda Brand 850081P, powder
別名:
モノリソカルジオリピン(心臓、ウシ)(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (850081P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850081P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC[C@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
詳細
モノリゾカルジオリピン(MLCL)は、カルジオリピンに関連するリン脂質の一種です。MLCLは、細菌または真核生物の膜ではまれなトリアシル化リン脂質です。MLCLは、カルジオリピンをホスホリパーゼA2(PLA2)によって加水分解して調製されます。
アプリケーション
Monolyso Heart CAは、以下の用途に適しています:
  • 酵素アシル-CoA:リゾカルジオリピンアシルトランスフェラーゼ(ACLAT1)によるカルジオリピン合成の基質として
  • ミトコンドリアのモノリゾカルジオリピン アシルトランスフェラーゼ(MLCL AT)活性のアッセイ用の基質として
  • MLCL ATの精製用のアフィニティー樹脂であるMLCL-アドリアマイシン-アガロースの調製において
生物化学的/生理学的作用
モノリゾカルジオリピン(MLCL)は、心臓においてカルジオリピンがMLCLアシルトランスフェラーゼ活性によって生合成される際の基質です。MLCLは、Barth症候群のマーカーです。MLCLはアポトーシスに関連しています。
包装
5mL透明ガラス製密封アンプル(850081P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
850081P-10MG:
850081P-BULK:
850081P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monolysocardiolipin in cultured fibroblasts is a sensitive and specific marker for Barth Syndrome
Van Werkhoven MA, et al.
Journal of Lipid Research, 47(10), 2346-2351 (2006)
Thyroxine regulation of monolysocardiolipin acyltransferase activity in rat heart
Mutter T, et al.
The Biochemical Journal, 346(2), 403-406 (2000)
Identification of the human mitochondrial linoleoyl-coenzyme A monolysocardiolipin acyltransferase (MLCL AT-1)
Taylor WA and Hatch GM
The Journal of Biological Chemistry, 284(44), 30360-30371 (2009)
Monolysocardiolipin: improved preparation with high yield
Kim J and Hoppel CL
Journal of Lipid Research, 52(2), 389-392 (2011)
Identification of unique cardiolipin and monolysocardiolipin species in Acinetobacter baumannii
Lopalco P, et al.
Scientific Reports, 7(1), 2972-2972 (2017)