安全性情報
800811O
Avanti
18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-2-ジ-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロール; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H72O5
CAS番号:
分子量:
620.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, neat oil
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800811O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (800811O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap 800811O-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800811O-25mg))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
InChI Key
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
詳細
ジアシルグリセロール/ジグリセリド(DAG)は、細胞膜上にあるグリセロ脂質です。DAGは、エステル架橋の助けを借りて単一のグリセロール分子に共有結合する2本の脂肪酸鎖で構成されています。
アプリケーション
18:1 DGは、ジアシルグリセロールO-アシルトランスフェラーゼ1(DGAT1)アッセイにおいてジアシル-グリセロール源として使用されています。DGAT-1酵素アッセイにおいて、DGAT-1の潜在的阻害物質として化合物を評価するために、基質として使用されています。組換えタンパク質His-AtROP6を使用する脂質タンパク質オーバーレイスクリーンアッセイに適しています。
包装
スクリューキャップ付き 5 mL PTFE バイアル(800811O-10mg)
スクリューキャップ付き 5 mL PTFE バイアル(800811O-200 mg)
スクリューキャップ付き 5 mL PTFE バイアル(800811O-25mg)
スクリューキャップ付き 5 mL PTFE バイアル(800811O-500mg)
保管および安定性
ジアシルグリセロールは PTFE-ライナーキャップ付きガラスバイアル中にクロロホルム溶液として -20°Cで保存すると便利です。本条件下においてアシル基移動は最小限に抑えられます。クロロホルム溶液を取り扱うときはプラスティックの容器は避けてください。
その他情報
使用上の注意:短鎖のジアシルグリセロールは多くの生物系において腫瘍形成促進化合物であるホルボールエステルの効果と類似しているため、取扱いには特別な注意を払ってください。洗浄または廃棄前に溶液、容器およびその他の器具を 1N NaOH で処理するとジアシルグリセロールを分解できます。
有効濃度:
ほとんどの生物学的応答は 20~250 µM sn-1,2-ジオクタノイルグリセロールで飽和します。sn-1,2-異性体のみが活性を持つと考えられています。
細胞への伝送:
ジアシルグリセロールを溶解させたクロロホルムを窒素気流で乾燥させます。残留物を適量のエタノールまたは DMSO に溶解させ、目的の水系溶媒で希釈します。
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
800811O-VAR:
800811O-200MG:
800811O-BULK:
800811O-500MG:
800811O-25MG:
800811O-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
脳PS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840032P
脳PS
Liposome-based carrier systems and devices used for pulmonary drug delivery
Biomaterials and Medical Tribology, 19(1), 395-443 (2013)
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9, 347-347 (2018)
Probing the global cellular responses to lipotoxicity caused by saturated fatty acids
Piccolis M, et al.
Molecular Cell, 9, 347-347 (2019)
Identification of Inhibitors of triacylglyceride accumulation in muscle cells: comparing HTS results from 1536-well plate-based and high-content platforms
Sugarman E, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 19(1), 77- 87 (2014)
Eliot Sugarman et al.
Journal of biomolecular screening, 19(1), 77-87 (2013-08-31)
Excess caloric consumption leads to triacylglyceride (TAG) accumulation in tissues that do not typically store fat, such as skeletal muscle. This ectopic accumulation alters cells, contributing to the pathogenesis of metabolic syndrome, a major health problem worldwide. We developed a
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
800811O-500MG4061835533817
800811O-10MG4061835533787
800811O-200MG4061835533794
800811O-25MG4061835533800