包装
pkg of 1 × 1 mL (870520C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (870520C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870520C
濃度
10 mg/mL (870520C-25mg)
5 mg/mL (870520C-5mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
InChI Key
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870520C-5MG:4548174019160
870520C-25MG:4548174019177
870520C-BULK:
870520C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)