Merck
870439C
Avanti
C18:2 anandamide phosphate
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
別名:
linoleoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NO5PNa
CAS番号:
分子量:
425.48
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (870439C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 870439C
濃度
1 mg/mL (870439C-1mg)
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCOP(O)([O-])=O.[Na+]
InChI Key
PVAGBVTWXZTXFO-NBTZWHCOSA-M
詳細
Anandamide is produced by the enzymatic hydrolysis of acyl phosphatidyl ethanolamides by phospholipase D.
生物化学的/生理学的作用
Anandamide acts as a ligand for cannabinoid receptors. Anandamide possesses anti-inflammatory and analgesic properties. Its effect is regulated by cannabinoid CB1 and CB2 receptors.
包装
5 mL Amber Screw Cap Bottle with Foil Bag Argon Overseal (870439C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870439C-BULK:
870439C-1MG:
870439C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of linoleoyl ethanolamide
Wang X, et al.
Journal of Oleo Science, 62(6), 427-433 (2013)
Protective role of palmitoylethanolamide in contact allergic dermatitis
Petrosino S, et al.
Allergy, 65(6), 698-711 (2010)
Ocular hypotensive effect of oral palmitoyl-ethanolamide: a clinical trial
Gagliano C, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(9), 6096-6100 (2011)
Anandamide receptors
Di Marzo V, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 377-391 (2002)