Merck
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H104O6
CAS番号:
分子量:
885.43
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
neutral lipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
Triolein (18:1 TG) is a nanoemulsion-derived glyceroltrioleate.
生物化学的/生理学的作用
Triolein is used in 14C-labeled triolein is used in breath test. This test is a most convenient, sensitive and specific test for the detection of steatorrhea.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870110O-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
626.0 °F - closed cup
引火点(℃)
330.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
870110O-VAR:
870110O-1MG:
870110O-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Stable gas-in-liquid emulsions: production in natural waters and artificial media (2011)
Triolein breath test: a sensitive and specific test for fat malabsorption
Newcomer AD, et al.
Gastroenterology, 76(1), 6-13 (1979)