アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860696P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860696P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI Key
HHJTWTPUPVQKNA-RMWPRCMXSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860696P-1MG:
860696P-BULK:
860696P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)