包装
pkg of 1 × 1 mg (860573P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860573P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)28-46-36-34(42)35(48-49(43,44)45)33(41)31(27-38)47-36;/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-42H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)(H,43,44,45);1H3/b25-23+;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;/m0./s1
InChI Key
ZRHCDEVQWSMWDC-LNTPIPJUSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
860573P-VAR:
860573P-1MG:
860573P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)