Merck
700311P
Avanti
Glyco-3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid (NPCBA2)
Avanti Polar Lipids
別名:
Cholanic acid-3ß,5α,6ß-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO6
CAS番号:
分子量:
465.62
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O)[C@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700311P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3