Key Documents
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
別名:
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9N3O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
131.13 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-306-6
品質水準
形状
powder
自己発火温度
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
溶解性
17 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI Key
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
タウリン ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
タウリン