Merck
1.05206
Millipore
Creatinine
for biochemistry
別名:
Creatinine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-466-7
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
溶解性
90 g/L
かさ密度
484 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI Key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生化学用
アプリケーション
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
554.0 °F
引火点(℃)
290 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1