アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (850372P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
InChI Key
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
詳細
アプリケーション
- in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)
- as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma
- as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
850372P-25MG:
850372P-BULK:
850372P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)