詳細
13C-depleted
同位体純度
99.9 atom % 12C
質量シフト
depleted
SMILES記法
F[12C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+0
InChI Key
TXEYQDLBPFQVAA-IGMARMGPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
606782-VAR:
606782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)