Merck
603414
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrafluoride
99 atom % 13C
別名:
Tetrafluoromethane-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CF4
CAS番号:
分子量:
89.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
gas
質量シフト
M+1
SMILES記法
F[13C](F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChI Key
TXEYQDLBPFQVAA-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603414OOS-BULK:
603414-BULK:
603414-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)