Merck
613894
Sigma-Aldrich
Dichlorofluoromethane-d
98 atom % D
別名:
Freon® 21-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDFCl2
分子量:
103.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
gas
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl2F/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
UMNKXPULIDJLSU-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
法的情報
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
Gas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613894-BULK:
613894-VAR:
613894-10G:
試験成績書(COA)