アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 5 × 100 mg (840477P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840477P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840477P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17+,20-18+;/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
IUVFCFQZFCOKRC-PDSLQGCUSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840477P-25MG:
840477P-500MG:
840477P-VAR:
840477P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)