Merck
840485P
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
別名:
1,2-ジ-(9Z,12Z-オクタデカジエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′racグリセロール) (ナトリウム塩); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
792.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840485P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840485P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
InChI Key
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
関連するカテゴリー
詳細
18:2 PG[別名:1,2-ジリノレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′-rac-グリセロール)]はグリセロリン脂質のナトリウム塩であり、グリセロール骨格のsn-1位およびsn-2位が2本のリノール酸鎖に、ならびにsn-3位がホスホ-(1′-rac-グリセロール)に置換されています。
アプリケーション
18:2 PG[別名:1,2-ジリノレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′-rac-グリセロール)(ナトリウム塩)]は、サポニンの脂質特異性を検討するためのサポシン由来脂質ナノ粒子(SapNP)の形成にも使用できます。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840485P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
840485P-BULK:
840485P-25MG:
840485P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)