アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840052C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840052C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840052C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840052C
濃度
10 mg/mL (840052C-25mg)
25 mg/mL (840052C-200mg)
25 mg/mL (840052C-500mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840052C-200MG:
840052C-BULK:
840052C-500MG:
840052C-25MG:
840052C-VAR:
試験成績書(COA)