アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840054P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840054P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840054P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840054P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
840054P-VAR:
840054P-200MG:
840054P-1G:
840054P-25MG:
840054P-500MG:
840054P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
840054P-500MG | 4061835351893 |
840054P-1G | 4061835351862 |
840054P-200MG | 4061835351879 |
840054P-25MG | 4061835351886 |