Merck
840025C
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
別名:
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
濃度
10 mg/mL (840025C-25mg)
25 mg/mL (840025C-500mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
InChI Key
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Heart PE has been used for the preparation of liposomes.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-500mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840025C-BULK:
840025C-VAR:
840025C-500MG:4548173354767
840025C-25MG:4548173354750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Egg PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
841138P
Egg PG
Hydro Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840058P
Hydro Soy PC
Phosphoinositide interactions position cGAS at the plasma membrane to ensure efficient distinction between self-and viral DNA
Barnett KC, et al.
Cell, 176(6), 1432-1446 (2019)