Merck
840025P
Avanti
ハートPE
Avanti Research - A Croda Brand 840025P, powder
別名:
L-α-ホスファチジルエタノールアミン(心臓、ウシ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (840025P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840025P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840025P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
アプリケーション
心臓PEは、リポソーム浮選アッセイのためのリポソームの調製に使用されています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840025P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(840025P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
840025P-200MG:
840025P-VAR:
840025P-25MG:
840025P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High-affinity cooperative Ca2+ binding by MICU1-MICU2 serves as an on-off switch for the uniporter
Kamer KJ, et al.
EMBO Reports, 18(8), 1397-1411 (2017)