アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 5 mL (800818C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 800818C
濃度
2 mg/mL (800818C-10mg)
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
InChI Key
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
包装
保管および安定性
その他情報
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
800818C-VAR:
800818C-BULK:
800818C-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)