Merck
Z568538
Sigma-Aldrich
Aldrich® 溶媒保存/ディスペンスフラスコ、セプタム-インレット、PTFEインレットバルブ付き
joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
別名:
溶媒ディスペンサーボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
100 mL
詳細
分注用のスタンダードなテーパージョイントを備えた、PureSolvマイクロシステムとの使用に向け設計されています。PTFE製インレットバルブは、分離した無水溶媒を充填後閉鎖し、システムからフラスコを外して別の場所で用いることができます。セプタムは、Z565695またはZ565679を使用してください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)