Merck
792455C
Avanti
16:0-18:1(n7) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-palmitoyl-2-(11Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO8P
CAS番号:
分子量:
760.08
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h16,18,40H,6-15,17,19-39H2,1-5H3/b18-16-/t40-/m1/s1
InChI Key
AEPVLLKGEBHLEJ-KWNHIAGJSA-N
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792455C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792455C-10MG:4548173363707
792455C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)