安全性情報
700117P
Avanti
ザイモステノール-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700117P, powder
別名:
ザイモステノール-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39D7O
CAS番号:
分子量:
393.70
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700117P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700117P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
ザイモステノールは、24,25-ジヒドロラノステロール(24,25-DHL)の脱メチル化生成物です。Δ8,7-ステロールイソメラーゼ(EBP)の基質として機能します。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700117P-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700117P-BULK:
700117P-1MG:
700117P-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)